Principaux documents
860703P
Avanti
C16 Ceramide-1,3-Cyclic-phosphate (D18:1/16:0)
Avanti Research - A Croda Brand
Synonyme(s) :
N-palmitoyl-ceramide-1,3-cyclic-phosphate (ammonium salt)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C34H69N2O5P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
616.90
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
99% (NMR)
Forme
powder
Conditionnement
package of 1 × 5 mg
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860703P-5MG)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable