Principaux documents
860481P
Avanti
N-12:0-1-deoxysphinganine
Avanti Research - A Croda Brand 860481P, powder
Synonyme(s) :
N-dodecanoyl-1-deoxysphinganine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C30H61NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
467.81
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352211
Nomenclature NACRES :
NA.25
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (860481P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860481P
Type de lipide
sphingolipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860481P-1mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
No data available
Point d'éclair (°C)
No data available
Tania C B Santos et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 36(21), 6007-6016 (2020-05-06)
Compared to the canonical sphingoid backbone of sphingolipids (SLs), atypical long-chain bases (LCBs) lack C1-OH (1-deoxy-LCBs) or C1-CH2OH (1-deoxymethyl-LCBs). In addition, when unsaturated, they present a cis-double bond instead of the canonical  Δ4-5 trans-double bond. These atypical LCBs are directly