Principaux documents
860392P
Avanti
16:0-16:0-d31 PC
Avanti Research - A Croda Brand 860392P, powder
Synonyme(s) :
1-palmitoyl-2-palmitoyl-d31-sn-glycero-3-phosphocholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H49NO8PD31
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
765.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860392P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860392P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])=O)COC(CCCCCCCCCCC
Description générale
Deuterated fatty acids experience exchange of the deuteriums on the alpha carbon to the carbonyl, i.e., C2 position, and will therefore be a mixture of compounds that are fully deuterated and partially deuterated at that position.
Application
16:0-16:0-d31 PC has been used to study the phase behavior and organization of sphingomyelin/cholesterol membranes using nuclear magnetic resonance (NMR) spectra.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860392P-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
The phase behavior and organization of sphingomyelin/cholesterol membranes: a deuterium NMR study
Keyvanloo A, et al.
Biophysical Journal, 114(6), 1344-1356 (2018)