Principaux documents
860352P
Avanti
16:0 PC-d9
Avanti Research - A Croda Brand 860352P, powder
Synonyme(s) :
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphocholine-N,N,N-trimethyl-d9
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C40H71NO8PD9
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
743.09
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 10 mg (860352P-10mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 860352P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860352P-10mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Articles
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn