Key Documents
857132P
Avanti
14:0 Hemi BMP (S,R)
sn-(3-myristoyl-2-hydroxy)-glycerol-1-phospho-sn-3′-(1′,2′-dimyristoyl)-glycerol (ammonium salt), powder
Synonyme(s) :
110731
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H96NO11P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
894.25
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 5 mg (857132P-5mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 857132P
Type de lipide
cardiolipins
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[H][C@@](COP(OC[C@@]([H])(O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O)([O-])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCC)=O.[NH4+]
Description générale
Hemi-bis(monoacylglycero)phosphate (hemi-BMP) consists of a glycerophosphoglycerol backbone wherein the three fatty acyl chains are esterified to the glycerol hydroxyls.
Conditionnement
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (857132P-5mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Hemi-bis (monoacylglycero) phosphate composition and biosynthesis in Escherichia coli
Garrett TA and Rose RL
Faseb Journal (2010)