Principaux documents
855175P
Avanti
06:0 Lyso PC
1-hexanoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Synonyme(s) :
1-hexanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine; PC(6:0/0:0)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H30NO7P
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.36
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51191904
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
>99% (LPC; may contain up to 10% of the 2-LPC isomer, TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 25 mg (855175P-25mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research - A Croda Brand 855175P
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@](COP([O-])(OCC[N+](C)(C)C)=O)([H])COC(CCCCC)=O
InChI
1S/C14H30NO7P/c1-5-6-7-8-14(17)20-11-13(16)12-22-23(18,19)21-10-9-15(2,3)4/h13,16H,5-12H2,1-4H3/t13-/m1/s1
Clé InChI
WDNDPXJAUNUOFK-CYBMUJFWSA-N
Description générale
06:0 Lyso PC is a natural lysophosphatidylcholine.
Conditionnement
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (855175P-25mg)
Informations légales
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
R E Stafford et al.
Biochemistry, 28(12), 5113-5120 (1989-06-13)
The critical micelle concentration (cmc) of several lysophospholipids and of a lysophospholipid analogue was determined from surface tension measurements using the maximum bubble pressure method and/or 31P NMR. The use of the maximum bubble pressure method has now been extended