850306P
Avanti
07:0 PC (DHPC)
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
DHPC; PC(7:0/7:0)
About This Item
Produits recommandés
Description
1,2-diheptanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Pureté
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (850306P-1g)
pkg of 1 × 200 mg (850306P-200mg)
pkg of 1 × 25 mg (850306P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850306P-500mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCC)=O)COC(CCCCCC)=O)=O
InChI
1S/C22H44NO8P/c1-6-8-10-12-14-21(24)28-18-20(31-22(25)15-13-11-9-7-2)19-30-32(26,27)29-17-16-23(3,4)5/h20H,6-19H2,1-5H3/t20-/m1/s1
Clé InChI
RBFSPQDASPEAID-HXUWFJFHSA-N
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Conditionnement
Informations légales
Souvent commandé avec ce produit
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Les clients ont également consulté
Articles
The critical micelle concentration (CMC) can be approximately defined as the lipid monomer concentration at which appreciable amounts (>5% of total) of micellar aggregates first begin to appear in the equilibrium: nM1<=>Mn