700076P
Avanti
8(14)-dehydrocholesterol
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
cholesta-5,8(14)-dien-3β-ol
About This Item
Produits recommandés
Essai
>99% (TLC)
Forme
powder
Conditionnement
pkg of 1 × 1 mg (700076P-1mg)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−70°C
Chaîne SMILES
C[C@@]12C(CCC2C(CCCC(C)C)C)=C3CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)C3CC1
Clé InChI
DJNCIOAUQVURTQ-KVMRZRRHSA-N