330738W
Avanti
Light Bile Acid SPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Synonyme(s) :
Light Bile Acid SPLASH LIPIDOMIX Quantitative Mass Spec Standard
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
synthetic
Description
Technique(s): mass spectrometry
Pureté
≥99% (TLC)
Conditionnement
pkg of 1 × 1 ea (330738W-1EA)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
Conditionnement
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup