241601A
Avanti
L-α-Phosphatidylcholine
60% (Egg), Avanti Polar Lipids, Paste
Synonyme(s) :
L-α-Phosphatidylcholine (Egg, Chicken-60%) (Total Egg Phosphatide Extract)
About This Item
Produits recommandés
Nom du produit
Egg PC (60%), Avanti Research™ - A Croda Brand
Forme
paste
Conditionnement
pkg of 1 × 1 g (241601A-1g)
Fabricant/nom de marque
Avanti Research™ - A Croda Brand
Type de lipide
phosphoglycerides
phospholipids
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C