Z768170
Flask inlay for RCT and RET magnetic stirrers
fits flask, 250 mL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum
Caractéristiques
fits flask 250 mL
Holds 1x 250 ml
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
IKA 0025000642
Catégories apparentées
Description générale
Piston insert for use with 250ml round bottom flask, made of anodized aluminum.