Z742837
Kern PCB precision balances
Kern PCB 6000-1, weighing capacity 6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Synonyme(s) :
high accuracy weighing balances, high precision balance, high precision weighing, laboratory balances
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
100 - 240 V AC, universal plug set
Matériaux
stainless steel platform
Caractéristiques
CE compliant
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Kern PCB 6000-1
Plage de mesure de la capacité de pesée
6000 g, accuracy: 0.1 g, precision: ±0.3 g
Larg. × Prof. × Haut.
163 mm × 245 mm × 79 mm
Plateforme, l × P
150 mm × 170 mm
Alimentation par piles
9 V rechargeable
Catégories apparentées
Description générale
- Easy read, back lit LCD display with digit height 15 mm
- RS 232 data interface
- Mains or battery operation, Auto-off after 3 min. to preserve the batteries
- Protective working cover over display