Key Documents
Z740604
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials beaker, Berzelius
tall form, capacity 400 mL, volume 25-350 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 25 mL
Conditionnement
pkg of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Plage de mesure du volume
25-350 mL
Capacité
400 mL
Description générale
Borosilicate glass, Berzelius, tall form beaker with reference graduations and pour spout. Standard uniform walls and flat bottom for even heat distribution.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC