Z681059
Duran® plastic-coated laboratory bottles
capacity 750 mL
Synonyme(s) :
218055101
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
round bottle
Caractéristiques
without cap
Conditionnement
pack of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 21 805 51 59
Paramètres
max. pressure (Not for use under pressure)
Capacité
750 mL
Diam. × H
95 mm × 203 mm
Raccords
GL 45 neck thread
Description générale
Please note: Cap not included.