Z680680
Duran® bottle wide neck GLS 80 without caps
clear glass, capacity 20,000 mL
Synonyme(s) :
1178428
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass bottle
round bottle
Joint
Joints threaded neck (GLS80)
Caractéristiques
graduations
without cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 1178428
Capacité
20,000 mL
Couleur
clear glass
Description générale
- Service temperature limit of closure and pouring ring: +140°C
- For the Amber glass, UV protection: up to 500 nm