Z676659
ART® low retention barrier tips
Tip design ART 20P, Hinged rack
Synonyme(s) :
pipet tips, pipette tips
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless
Stérilité
sterile
Caractéristiques
DNase free
RNase free
barrier
Hinged rack
Tip design ART 20P
Conditionnement
pack of 4800 ea (50 hinged racks of 96 tips)
Fabricant/nom de marque
Molecular BioProducts 2149P-05-HR
Technique(s)
PCR: suitable
Volume maximum
20 μL