Z568309
Aldrich® filtering flask with hose barb, heavy-wall
capacity 500 mL, neck joint: ST/NS 24/40
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
Joint
joint: ST/NS neck24/40
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
Hose barb dimensions: Serrated bard 10 mm, which then tapers to 13 mm
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
Capacité
500 mL