Z567329
Wilmad® quartz (CFQ) EPR tubes
O.D. 2 mm, L 100 mm
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
quartz tube
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad 712-SQ-100M
Longueur
100 mm
D.E.
2 mm
Diam. du tube
2 mm
Épaisseur de la paroi
0.5 mm