Z562270
Wilmad® quartz NMR tube
frequency 400 MHz, tube diam. 10 mm, L 7 in.
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
colorless tube
Description
thin-walled
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad 513-7PP-7QTZ
Paramètres
400 MHz frequency
Longueur
7 in.
Courbure
13 μm
Diam. du tube
10 mm
Épaisseur de la paroi
0.46 mm