Principaux documents
Z561614
Thermco® deep immersion thermometer
temperature -10-250 °C, immersion L 305 mm, glass
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.61
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
spirit-filled
Caractéristiques
subdivision 1.0 °C
Fabricant/nom de marque
Thermco Products, Inc.
Plage de mesure de la température
-10-250 °C
Description générale
Extended immersion for deep flasks or kettles.
Informations légales
Thermco is a registered trademark of Thermco Products, Inc.