Principaux documents
Z547018
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 350 mL, disc diam. 80 mm, porosity 25-50 μm, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
buchner funnels, filter funnel, filter funnels
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Joint
joint: ST/NS24/40
Capacité
350 mL
Diam. du disque
80 mm
Dimension de pores
25-50 μm porosity
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC