Key Documents
Z529737
Supelco
Pulvéristeur chromatographie Aldrich
size 125 mL
Synonyme(s) :
Analytical Chromatography Sprayer
About This Item
Code UNSPSC :
41115711
Nomenclature NACRES :
NC.07
Qualité
for chromatography
Technique(s)
thin layer chromatography (TLC): suitable
Taille
125 mL
Description générale
Permet d′obtenir une pulvérisation fine et uniforme qui est adaptée au développement des plaques de CCM. Utilisation possible également en électrophorèse.
Liaison
See the Threaded Ground Glass Tutorial to see how threaded joints work.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SafetyBarb is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany