Z511501
Kimax® heavy-duty wide-mouth, large numbers volumetric flasks - CLASS A
capacity 10 mL
Synonyme(s) :
92812G-10
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
wide-mouth
Joint
joint ST/NS neck6
joint stopper6
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A USP Type I and ASTM E438, Type I
closure type Glass stopper
Conditionnement
pack of 1
case of 6
Fabricant/nom de marque
Kimble® 92812G-10
tol. measuring range
0.03 mL
Capacité
10 mL
Catégories apparentées
Description générale
Supplied with glass stopper.
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.