Z503800
Scienceware® trays
w/ faucet, inside dimensions L × W × H 30 cm × 41 cm × 7.6 cm
About This Item
Code UNSPSC :
41122800
Nomenclature NACRES :
NB.51
Produits recommandés
Matériaux
low-density polyethylene container
Fabricant/nom de marque
Bel-Art
Catégories apparentées
Description générale
Molded LDPE can withstand temperatures up to 77°C (171°F). The PE faucet has a 12.7 mm bore.
Informations légales
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP