Z405698
J. Young general-purpose stopcock
right angle, PTFE, side arm O.D. 8 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE
Fabricant/nom de marque
J. Young
D.E.du bras latéral
8 mm
Description générale
- Grease-free PTFE stopcock
- Temp. range: -18 to 60°C
- 0 to 5 mm flow cross-section