Principaux documents
Z317411
Duran® desiccator
I.D. 150 mm
Synonyme(s) :
247815702
About This Item
Code UNSPSC :
41104510
Nomenclature NACRES :
NB.43
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Hauteur
252 mm
D.I.
150 mm
Description générale
Flat flange, and cover with knob.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences