Z309478
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 1,000 mL, joint: ST/NS 24/29
Synonyme(s) :
FF1L/3US
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
short
single-neck
Joint
joint: ST/NS24/29
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type Standard Taper Joint
Conditionnement
case of 2
Fabricant/nom de marque
Quickfit FF 1L/3US
Disponibilité
not available in USA and Canada
Capacité
1,000 mL