Z286397
FEP sample tube liner
Wilmad 6005-7, O.D. 5 mm
Synonyme(s) :
Wilmad nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
About This Item
Produits recommandés
Description
Recommended outer tube 528-PP-7
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Wilmad 6005-7
D.E.
5 mm
Volume
80 μL