Z285552
Glas-Col® StirMantles
for flask size, 250 mL, AC/DC input 115 V AC
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
115 V
Caractéristiques
CSA approved
for flask size 250 mL
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Glas-Col 100D TEM102
Disponibilité
not available in EU
stirring range measuring range
50-750 rpm
Plage de mesure de la température
≤450 °C (internal operating)
Paramètres
50-750 rpm speed
Sortie
180 watts