Z284971
Glas-Col® Series O spherical heating mantle
for flask size, 500 mL
About This Item
Produits recommandés
Entrée CA/CC
115 V
Matériaux
fabric
Caractéristiques
CSA approved
for flask size 500 mL
Fabricant/nom de marque
Glas-Col 100AO1063
Disponibilité
not available in EU
not available in EU
Sortie
270 W