Principaux documents
Z284084
Sigma-Aldrich
Double Spinfin® magnetic stirring bar
size 19 mm × 16 mm
Synonyme(s) :
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
About This Item
Code UNSPSC :
41103806
Nomenclature NACRES :
NB.72
Matériaux
PTFE-coated (double fin)
PTFE-coated
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Bel-Art F37126-0034
Longueur
19 mm
Diamètre
16 mm
Taille
19 mm × 16 mm
Description générale
Disks have fins on top and bottom for complete agitation.
Informations légales
Spinfin is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP