Z278785
Bytac® surface protection laminate
size × thickness 12 1/2 in. × 15 ft × 0.003 mm
Synonyme(s) :
bench protection, benchtop laminate, worksurface protection
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
aluminum backing
Conditionnement
pack of 1 ea
Taille × épaisseur
12 1/2 in. × 15 ft × 0.003 mm
Catégories apparentées
Description générale
- non-stick; easy to clean
- chemically inert