Key Documents
Z277959
Sigma-Aldrich
Dual scale bi-metal thermometer
temperature -10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
About This Item
Code UNSPSC :
41112303
Nomenclature NACRES :
NB.79
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
HB Instruments 9/4812
Plage de mesure de la température
-10-+100 °C, accuracy: 2 °F/C
Taille de la tige
8 in.
Description générale
  • 2 in. dial
  • °C/°F scales
  • Recalibration adjustment feature