Z263419
Wheaton straight-mouth bottles with cap, clear
capacity 32 oz (1000 mL), white polypropylene cap, vinyl flat liner
Synonyme(s) :
Wheaton bottles, bottles clear, clear bottles
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
round bottle
soda-lime glass bottle
vinyl flat liner
white polypropylene cap
Taille du bouchon
89-400
Joint
Joints threaded neck (89-400)
Caractéristiques
graduations: no
with cap
Conditionnement
pkg of 12 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W216907
Capacité
32 oz (1000 mL)
Diam. × H
95 mm × 170 mm
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages