Z261947
Optifix® PTFE thread adapter
neck thread size GL 40
About This Item
Produits recommandés
Taille de filetage du col
GL 40
Fabricant/nom de marque
Fortuna Graf
Disponibilité
not available in EU
Description générale
Made of PTFE. Adapts Optifix dispensers to other bottle thread sizes.
Informations légales
Optifix is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.