Z247294
NMR-tube Dewar flask
borosilicate glass, I.D. × depth 2.0 cm × 23 cm
Synonyme(s) :
dewar tube
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pack of 1
Fabricant/nom de marque
Sigma-Aldrich
D.I. × épaisseur
2 mm × 23 mm
2.0 cm × 23 cm
Contenance du flacon/de la fiole
~70 mL
Catégories apparentées
Description générale
Borosilicate glass with protective aluminum housing is designed for freezing NMR samples in vacuum-thaw work. Attaches to lattice rack with clamp. Compact size minimizes volume of liquid nitrogen required.