Z231924
Duran® beakers
capacity 5,000 mL, low form
Synonyme(s) :
211067306
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass 3.3
Caractéristiques
graduations
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN®
Schott
Disponibilité
not available in USA and Canada
H × D.E.
270 mm × 170 mm
Capacité
5,000 mL