Z231533
Duroplan petri dishes
O.D. × H 100 mm × 20 mm
Synonyme(s) :
217554804
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 217554804
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.E. × H
100 mm × 20 mm
Capacité de la boîte
~150 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
100 mm
Type de liaison
non-treated surface