Z231517
Duroplan petri dishes
O.D. × H 80 mm × 20 mm
Synonyme(s) :
217554307
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 217554307
Disponibilité
not available in USA and Canada
D.E. × H
80 mm × 20 mm
Capacité de la boîte
~100 mL
Diam. de la boîte/de la coupelle
80 mm
Type de liaison
non-treated surface