Key Documents
Z188735
Supelco
Wheaton sample vials
clear, volume 16 mL, cap size 18 - 400, diam. × H 21 mm × 71 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
Matériaux
clear borosilicate glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 200 ea
Taille du bouchon
18 - 400
Diam. × H
21 mm × 71 mm
Volume
16 mL
Couleur
clear
Raccords
thread for 18-400
Description générale
Vials are packaged in corrugated trays with partitions then shrink-wrapped to reduce particulate contamination.
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2