Z188727
Wheaton sample vials
clear, volume 12 mL, cap size 15 - 425, diam. × H 19 mm × 66 mm
Synonyme(s) :
Wheaton Test Tubes
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
clear borosilicate glass vial
Caractéristiques
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 200 ea
Taille du bouchon
15 - 425
Diam. × H
19 mm × 66 mm
Volume
12 mL
Couleur
clear
Raccords
thread for 15-425
Description générale
Autoclavable borosilicate USP Type 1 glass. Order caps separately.