Z187984
Disposable UV-grade methacrylate cuvettes
capacity 4.5 mL, macro, grooved wall
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
methacrylate-butadiene-styrene (MBS) vial
Conditionnement
pkg of 500 ea
Plage de mesure du domaine spectral
285-800 nm
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
photometry: suitable
L × l × H
10 mm × 10 mm × 45 mm
Capacité
4.5 mL
Méthode de détection
photometric