Key Documents
Z183598
Sigma-Aldrich
Cryo-apron®
size 24 in. × 36 in.
About This Item
Code UNSPSC :
46181501
Nomenclature NACRES :
NB.35
Fabricant/nom de marque
TempShield CA36
Taille
24 in. × 36 in.
Description générale
Provides protection in extreme environments. Resistant to solvents/chemicals. Breathable, static-free, and asbestos-free. 100% waterproof. Reversible. Adjustable straps at neck and waist.
Informations légales
Cryo-apron is a registered trademark of Tempshield, Inc.
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3