Z174521
Standard head for Aldrich® micro short-path distillation apparatus
pkg of 1 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41104812
Nomenclature NACRES :
NB.43
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 ea
Catégories apparentées
Description générale
A 50 mm immersion length thermometer is recommended.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC