Principaux documents
Z154660
Ace precision-ground shaft
diam. × L 5 mm × 318 mm
About This Item
Code UNSPSC :
41100000
Nomenclature NACRES :
NB.72
Matériaux
glass
Description
With button
Caractéristiques
for flask size 50 ‑ 250 mL
Fabricant/nom de marque
Ace Glass 953404
Diam. × L
5 mm × 318 mm