Z147699
Aldrich® pressure filter funnel
filter capacity 500 mL, frit diam. 65 mm, porosity 25-50 μm, Complete
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
glass
ground glass membrane (frit)
Caractéristiques
cap
graduations: no
Fabricant/nom de marque
Aldrich
Capacité du filtre
500 mL
Diam. du fritté
65 mm
Capacité de l'entonnoir
500 mL
Dimension de pores
25-50 μm porosity
Raccords
24 bottle neck (Ground glass joint)