Key Documents
Z123382
Sigma-Aldrich
PTFE spacers for Presslok demountable cell holder
diam. 25 mm, pathlength 0.025 mm
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Nomenclature NACRES :
SB.32
Technique(s)
IR spectroscopy: suitable
Diamètre
25 mm
Longueur du trajet optique
0.025 mm