Z115746
Aldrich® vacuum-transfer adapter
joint: ST/NS 24/40
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
Produits recommandés
Joint
joint: ST/NS24/40
Taille du robinet d'arrêt
4 mm
Catégories apparentées
Description générale
PTFE stopcocks. For transfer of hazardous and sensitive reagents.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC