Z115126
Vials, screw top V-Vials® with open-top cap
volume 0.3 mL, 13-425 thread, diam. × H 13 mm × 35 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
PTFE/silicone cap liner
black phenolic cap
clear glass vial
Caractéristiques
closure type black phenolic hole cap
closure type screw top vial
Diam. × H
13 mm × 35 mm
Volume
0.3 mL
Raccords
13-425 thread
Description générale
Note de bas de page
Informations légales
Pièce de rechange