Key Documents
Z114995
Sigma-Aldrich
Capillary tube
tube capacity 100-200 μL
Synonyme(s) :
851325
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
Matériaux
clear
glass
Conditionnement
pack of 100 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 851325
Capacité du tube
100-200 μL
Description générale
Borosilicate glass. For use with above positive displacement micropipettes.
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.